Learn More
MedChemExpress Corticotropin-releasing factor (human)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.44% |
| CAS | 86784-80-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 4757.45 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (5.25 mM∣ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| Sinónimo | Human CRF∣ Human corticotropin-releasing factor |