Learn More
Corticosterona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Corticosterone |
| CAS | 50-22-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H30 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Corticosterone (8CI), (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 17-Deoxycortisol, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Corticosteron, Kendall's compound B, NSC 9705, Reichstein's substance H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 346.46 |
| Mostrar más |