Learn More
Corticosterone, MedChemExpress
Código de producto. 16474617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16474617 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16474617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB161850mg
MedChemExpress Corticosterone (17-Deoxycortisol) is an orally active and adrenal cortex-produced glucocorticoid, which plays an important role in regulating neuronal functions of the limbic system (including hippocampus, prefrontal cortex, and amygdala).
Corticosterone increases the Rab-mediated AMPAR membrane traffic via SGK-induced phosphorylation of GDI. Corticosterone also interferes with the maturation of dendritic cells and shows a good immunosuppressive effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corticosterone
CAS 50-22-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 17-Deoxycortisol 11β,21-Dihydroxyprogesterone Kendall's compound B
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (288.63 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 14.29 mg/mL (41.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@@H](C(CO)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 346.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.46
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation