Learn More
Corticosterona, Lipomed
Código de producto. 30457973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30457973 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30457973 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCOR162850
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Corticosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corticosterone
CAS 50-22-6
Nombres de analitos o componentes Corticosterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H30 O4
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Corticosterone (8 CI), 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 C[C@H](O)[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 C(=O)CO
Nombre IUPAC (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 S)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 346.46
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2144 g/mol