Descripción
El kit de corticosterona ELISA es un competidor ELISA diseñado para cuantificar corticosterona en ratones, ratas y humanos (CORT) en suero, plasma, saliva, orina y leche con una sensibilidad de 0,33 ng/mL. - Amplio rango dinámico - cuantifica 0,391-25 ng/mL - Tiempo de ensayo rápido - resultados completos en 3 horas - Alta tasa de recuperación - alcanza una recuperación general del 98% - Nueva y mejorada versión de ab108821 citada en más de 150 publicaciones
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | De 0,391 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0.33 ng/mL |
| Analitos detectables | Corticosterona () |
| ensayo | Kit de corticosterona ELISA |
| Formato del kit de inmunoensayo | Equipamiento competitivo ELISA |
| Tipo de producto | Competitivo ELISA |
| Tipo de muestra | Leche, Plasma, Saliva, Suero, Orina |
| Suficiente para | 96 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Grado de kit de inmunoensayo | RUO |
| Mostrar más |