Learn More
Corticosterona-d8 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Corticosterone-d8 |
| CAS | 1271728-07-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 2H8 H22 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione-2,2,4,6,6,17,21,21-d8, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Corticosterone-d8, Corticosterone-2,2,4,6,6,17,21,21-D8, (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-2,2,4,6,6,17,21,21-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1/i3D2,7D2,9D,11D2,16D |
| SMILES | [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CC[C@]([2H])(C(=O)C([2H])([2H])O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-2,2,4,6,6,17-hexadeuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hidroxiacetil)-11-hidroxi-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 354.51 |
| Mostrar más |