Learn More
Ácido corticosterona 21-carboxílico, TRC
Código de producto. 30355505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30355505 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30355505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC69572010MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Corticosterone 21-Carboxylic Acid
CAS 33762-00-4
Fórmula molecular C21 H28 O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (11β)-11-Hydroxy-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-oic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-20-8-7-12(22)9-11(20)3-4-13-14-5-6-15(18(24)19(25)26)21(14,2)10-16(23)17(13)20/h9,13-17,23H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15+,16-,17+,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoacético
Peso molecular (g/mol) 360.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1937
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.