Learn More
Ácido corticosterona 21-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Corticosterone 21-Carboxylic Acid |
| CAS | 33762-00-4 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (11β)-11-Hydroxy-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-oic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O5/c1-20-8-7-12(22)9-11(20)3-4-13-14-5-6-15(18(24)19(25)26)21(14,2)10-16(23)17(13)20/h9,13-17,23H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15+,16-,17+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 360.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1937 |