Learn More
Corticosterona 21-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Corticosterone-21-acetate |
| CAS | 1173-26-8 |
| Fórmula molecular | C23 H32 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Corticosterone-21-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O5/c1-13(24)28-12-20(27)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,2)21(16)19(26)11-23(17,18)3/h10,16-19,21,26H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 388.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.225 |