Learn More
Corticosterona 21-acetato 11-nitrito, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Corticosterone 21-Acetate 11-Nitrite |
| CAS | 74220-48-7 |
| Fórmula molecular | C23H31NO6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (11β)-21-(Acetyloxy)-11-(nitrosooxy)-pregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31NO6/c1-13(25)29-12-19(27)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(26)8-9-22(14,2)21(16)20(30-24-28)11-23(17,18)3/h10,16-18,20-21H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18?,20-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)(C[C@@H]3ON=O)[C@@H](C(COC(C)=O)=O)CC4)[H])(CCC1=CC(=O)CC2)[H])[H] |
| Nombre IUPAC | acetato de 2-((8S,9S,10R,11S,13S,14S)-10,13-dimetil-11-(nitrosooxi)-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2-oxoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 417.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.22 |