Learn More
Corticosterona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315748 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315748 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11705000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corticosterone
CAS 50-22-6
Nombres de analitos o componentes Corticosterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H30 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Corticosterone (8CI), 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 17-Deoxycortisol, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Corticosteron, Kendall's compound B, NSC 9705, Reichstein's substance H
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 346.46
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2144 g/mol