Learn More
Cole-Parmer™ Bomba de sumidero sumergible para ácidos/productos corrosivos
Descripción
- Solo bomba sumergible eléctrica con motor completo encapsulado en Noryl™
- El material de Noryl nunca se oxida y proporciona una excelente resistencia contra ácidos y álcalis
- Compacto y ligero, solo 6 kg (13,5 lb), con una práctica asa de transporte
- Prácticamente irrompible
- Viene equipada con un interruptor de nivel de encendido/apagado totalmente automático
- Tiene un cable de alimentación de 6,7 m (22 pies)
Especificaciones
Especificaciones
| Caballos de fuerza | 0,4 CV |
| Tipo de motor | Automático |
| Amperaje | 5 amperios |
| Material | Noryl/304 SS/Buna |
| Temperatura máx. (imperial) | 135 °F |
| Temperatura máx. (métrico) | de 57 °C |
| Caudal | GPM 47 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Presión máxima | 125 psi |
| Tensión | 115 V |