Learn More
Invitrogen™ Enzima CorrectASE™
Descripción
La enzima CorrectASE™ elimina los desajustes causados por los errores de síntesis de oligonucleótidos, lo que lleva a una reducción de 3 a 10 veces en las mutaciones de sus genes o fragmentos sintéticos. Al introducir la enzima CorrectASE™ en su flujo de trabajo de síntesis de genes, usted puede:
• Reduzca el número de mutaciones de su gen o fragmento sintético
• Reduzca su tiempo de trabajo mediante la detección solo de 2 a 4 clones en lugar de 10 a 16 clones por construcción sintética
•Reduzca sus costes secuenciando solo de 2 a 4 clones en lugar de 10 a 16 genes sintéticos
Prevenga mutaciones no deseadas
Los oligonucleótidos sintéticos disponibles comercialmente tienen una alta tasa de error durante la síntesis, que varía de una por cada 300 a 1000 bases, dependiendo de la fuente. Estos errores causan desplazamiento de lectura (eliminación e inserción) y mutaciones de desajuste durante la síntesis génica. La incubación con la enzima CorrectASE™ elimina ambos tipos de mutaciones.
El paso de incubación con la enzima CorrectASE™ se introduce después del montaje inicial de PCR de oligonucleótidos. El producto de PCR se desnaturaliza y se vuelve a hibridizar para que cualquier mutación sea incomparable. La enzima CorrectASE™ se une a los desajustes resultantes y corta ambas hebras de ADN 3’ del error. La actividad exonucleasa 3’ a 5’ de la enzima elimina los errores. Una PCR final con una polimerasa de corrección ensambla los fragmentos corregidos, aumentando así la probabilidad de aislar los clones con la secuencia correcta. Dependiendo de la calidad del oligonucleótido entrante, solo se necesitan examinar de 2 a 4 clones, en comparación con los 10 a 16 clones necesarios en un flujo de trabajo que no incluye el paso de corrección. La inclusión de la enzima CorrectASE™ en su flujo de trabajo de síntesis de genes reduce el tiempo de trabajo y los costes de secuenciación.
Uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
• Reduzca el número de mutaciones de su gen o fragmento sintético
• Reduzca su tiempo de trabajo mediante la detección solo de 2 a 4 clones en lugar de 10 a 16 clones por construcción sintética
•Reduzca sus costes secuenciando solo de 2 a 4 clones en lugar de 10 a 16 genes sintéticos
Prevenga mutaciones no deseadas
Los oligonucleótidos sintéticos disponibles comercialmente tienen una alta tasa de error durante la síntesis, que varía de una por cada 300 a 1000 bases, dependiendo de la fuente. Estos errores causan desplazamiento de lectura (eliminación e inserción) y mutaciones de desajuste durante la síntesis génica. La incubación con la enzima CorrectASE™ elimina ambos tipos de mutaciones.
El paso de incubación con la enzima CorrectASE™ se introduce después del montaje inicial de PCR de oligonucleótidos. El producto de PCR se desnaturaliza y se vuelve a hibridizar para que cualquier mutación sea incomparable. La enzima CorrectASE™ se une a los desajustes resultantes y corta ambas hebras de ADN 3’ del error. La actividad exonucleasa 3’ a 5’ de la enzima elimina los errores. Una PCR final con una polimerasa de corrección ensambla los fragmentos corregidos, aumentando así la probabilidad de aislar los clones con la secuencia correcta. Dependiendo de la calidad del oligonucleótido entrante, solo se necesitan examinar de 2 a 4 clones, en comparación con los 10 a 16 clones necesarios en un flujo de trabajo que no incluye el paso de corrección. La inclusión de la enzima CorrectASE™ en su flujo de trabajo de síntesis de genes reduce el tiempo de trabajo y los costes de secuenciación.
Uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95 % por SDS-PAGE |
| Contenido y almacenamiento | 1 tubo de CorrectASE, 50 reacciones 1 tubo de tampón de reacción con 10X CorrectASE |
| Actividad exonucleasa | 3' - 5' |
| Enzima | CorrectASE™ |
| Tampón compatible | Tampón de reacción |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Tipo de producto | Enzima CorrectASE™ |