Learn More
MedChemExpress Corosolic acid
Código de producto. 16418938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16418938 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16418938 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Corosolic acid (Colosolic acid) isolated from the fruit of Cratoegus pinnatifida var. psilosa, was reported to have anticancer activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 472.7 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 4547-24-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.78 mM)
Sinónimo Colosolic acid
Objetivo Autophagy