Learn More
Coronene, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coronene |
| CAS | 191-07-1 |
| Fórmula molecular | C24 H12 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Coronene, Circumbenzene, NSC 90725 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H |
| SMILES | c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c6c5c4c3c27 |
| Nombre IUPAC | coroneno |
| Peso molecular (g/mol) | 300.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.0939 |