Learn More
Coronene-d12, TRC
Código de producto. 17989229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17989229 10 mg 10 miligramos
17978119 5 mg 5 miligramos
17908629 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17989229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC69550210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16083-32-2
Fórmula molecular C24 2H12
Peso molecular (g/mol) 312.43
Sinónimo Coronene-d12 (8CI,9CI), Coronene D12
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriocoronene
SMILES [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c6c([2H])c([2H])c1c7c6c5c4c3c27
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coronene-d12
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1692