Learn More
Coroneno-d12, CDN
Código de producto. 30324213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30324213 0.05 g 0.05 g
30316819 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324213 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND08060.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coronene-d12
CAS 16083-32-2
Fórmula molecular C24 2H12
Cantidad 0.05 g
Sinónimo Coronene-d12 (8 CI,9 CI), Coronene D12
Fórmula InChI InChI=1 S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c5c([2 H])c([2 H])c6c([2 H])c([2 H])c1c7c6c5c4c3c27
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriocoroneno
Peso molecular (g/mol) 312.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1692 g/mol
Porcentaje de pureza 97 atom % D, min 97% Chemical Purity