Learn More
Coroneno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10560181 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10624952 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10560181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110511000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 191-07-1 | C24H12 | 300.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191-07-1
Fórmula molecular C24H12
Peso molecular (g/mol) 300.36
Número MDL MFCD00004134
Clave InChI VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexabenzobenzene, dibenzo ghi,pqr perylene, superbenzene, unii-7yy0x5xt1w, ccris 908, 7yy0x5xt1w, 6 circulene, coronene, acmc-209eul
PubChem CID 9115
ChEBI CHEBI:29863
Nombre IUPAC coroneno
SMILES C1=CC2=CC=C3C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C1C1=C2C3=C4C5=C61
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coronene
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 438°C to 440°C
Color Verde a amarillo
Punto de ebullición 525°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 2523
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in concentrated sulfuric acid,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.35
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Coronene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.