Descripción
- Fácil de aplicar y quitar para almacenamiento a corto y largo plazo
- Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación
- La cinta de sellado de aluminio (núm. cat. 6569 y 6570) es apta para un uso a entre -80 °C y 150 °C, no es transparente y es perforable.
- La cinta de sellado transpirable (núm. cat. 3345) permite el intercambio de gases a través de la superficie.
- La cinta de sellado para óptica universal (núm. cat. 6575) es apta para un uso a entre -70 °C y 100 °C, y es transparente.
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Material | Poliolefina |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 100/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la observación microscópica de cristales de proteínas, cinta sensible a la presión que garantiza un cierre hermético para minimizar la evaporación y permite un funcionamiento sin aceite cuando se utiliza con termocicladores con tapa calefactada |
| Tipo de producto | Cinta de sellado para microplacas óptica |
| Intervalo de temperatura (métrico) | de -70°C a +100°C |