Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal: En gradillas, no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10651462 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 200μ L
100 a 1000μ L
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
10651462 1 a 200μ L Amarillo 960 PCS
10641462 1 a 200μ L Natural paquete de 960
10197001 100 a 1000μ L Azul paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10651462 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4865
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
  • Corning Las puntas de ajuste universal están diseñadas para proporcionar un ajuste confiable con la mayoría de las pipetas de las principales marcas. (Se puede solicitar o descargar una Guía de compatibilidad de puntas de pipeta desde Corning sitio web).
  • El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido.
  • 1-200 μLas puntas de ajuste universal L están graduadas en 250 μL, 500 μL, y 1.000 μVolúmenes L.
  • Elija entre tres opciones de embalaje: las puntas en gradilla apilada cuentan con una pila de cinco gradillas, cada una con 96 puntas, sumando un total de 480 puntas en un diseño que permite ahorrar espacio. Las puntas envasadas a granel no son estériles y resultan económicas.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1 a 200μ L
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Amarillo
Formato Gradilla
Estilo de punta Universal
Envase Gradilla
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí