Learn More
Corning™ Microplacas de adherencia ultrabaja Costar™
BIOPHARMA
Código de producto. 10327701 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1,56 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10327701 1,56 cm paquete de 24
1 options
Código de producto. 10327701 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    748.74€
    664.80€ / paquete de 24
    Ahorro 83.94€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una capa de hidrogel unida covalentemente que inhibe de forma eficaz la fijación celular. Las microplacas de fijación ultrabaja Corning™ Costar™ reducen considerablemente la unión de las proteínas de fijación y de suero, lo que minimiza la
  • Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
  • Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 4 x 6
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 0,57 mL (pocillo)
Color Transparente
Área de cultivo 1,9 cm<>2>
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Ultra Low Binding
Tipo Placa de cultivo celular de múltiples pocillos
Número de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento de células en estado suspendido, no adheridas
Incluye Tapa
N.º por caja 24/Cajas de cartón
N.° por paquete 1/Paq.
Envase Envueltas individualmente
Cantidad 24/Cajas de cartón
Diámetro (métrico) 1,56 cm