Descripción
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
- Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
- La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
- Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
- La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
- Estéril
- Apirógenas
Specifications
Specifications
| matriz, red, conjunto | 2 x 3 |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 2,9 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 9,5 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Show More |