Learn More
Corning™ Erlenmeyer de policarbonato de dos y tres litros
BIOPHARMA
Código de producto. 10216821 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
3000 mL
Forma del fondo:
Abombado
Sin deflector
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma del fondo Tamaño de la unidad
10216821 3000 mL Sin deflector paquete de 4
10092591 2000 mL Abombado 6 PCS
10410292 3000 mL Abombado paquete de 4
10410482 2000 mL Sin deflector 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10216821 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    361.27€ / paquete de 4
    Ahorro 25.73€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer desechables de dos y tres litros Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
  • El diseño de Fernbach aumenta el área de superficie para el intercambio de gases.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideal para aplicaciones de cultivos en agitador
  • Los fondos con deflector mejoran la mezcla y aumentan el intercambio de gas
  • Tapones de ventilación suministrados en cada caja para aplicaciones que requieren intercambio de gases estériles
  • Esterilizados mediante radiación gamma y apirógenos.
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 101,44 oz
Certificaciones/conformidad No pirogénicos, libres de RNasa y DNasa
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Descripción Estilo superior: de rosca
Capacidad (métrico) 3000 mL
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de cultivo con agitador
Para utilizar con (equipo) LSE Agitador orbital
Incluye 1 matraz, tapa de ventilación
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Matraz de Erlenmeyer de cultivo celular
Forma Erlenmeyer, Fernbach
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Mouth Style Ancha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Sin deflector
Tipo de tapón Con ventilación
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.