Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular con forma de U
BIOPHARMA
Código de producto. 15350591 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
275 mL
Tipo de tapón:
Con ventilación
Fenólico
Tapón Sello
Revestimiento de superficie:
Ninguna
Tratado con TC
Tratado con cultivo de tejidos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Revestimiento de superficie Tamaño de la unidad
15350591 275 mL Con ventilación Tratado con cultivo de tejidos paquete de 100
15360591 275 mL Tapón Sello Tratado con TC paquete de 100
15370591 275 mL Fenólico Tratado con TC paquete de 100
15380591 60 mL Con ventilación Ninguna paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15350591 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 430641U
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para mejorar la facilidad de uso al tiempo que mantienen el mismo entorno para crecimiento celular que los diseños anteriores. Los matraces de cultivo celular con forma de U Corning™ tienen una forma ergonómica que reduce el número de esquinas, mejora el raspado celular y permite el uso de una pipeta de mayor tamaño.
  • Estilo de tapón: disponible con tapón con ventilación, fenólico o cierre hermético
  • 75 cm2 de área de crecimiento celular
  • Menos esquinas para raspar más fácilmente
  • Agarre sencillo con un mejor acceso al tapón
  • Superficie con tratamiento para cultivo de tejidos
  • Apirógenas
  • La resina se encuentra USP Especificaciones de la clase VI
  • Estéril a SAL 10-6
  • 100 % a prueba de fugas
  • Accesorios compatibles con BSE/TSE
  • Cuello inclinado
  • Graduaciones moldeadas para ofrecer una estimación de medición volumétrica
  • Eliminación opcional de líquido a través de la pipeta de inmersión
  • Acceso para pipetas de hasta 50 ml
  • Diseño de apilamiento estable
  • USP Poliestireno de clase VI
  • Fabricado conforme a las normas de cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9,2 oz
Color Transparente
Capacidad (métrico) 275 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello Inclinado
Forma En forma de U
Revestimiento de superficie Tratado con cultivo de tejidos
Superficie de escritura Sí
Graduated Sí
Mouth Style De rosca
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Con ventilación
Área de cultivo 75 cm2
Tratamiento de superficie Tratado para cultivo de tejidos
Volumen de trabajo (métrico) De 15 a 22,5 mL
Mostrar más Mostrar menos
Productos solo para su uso en investigación.No se han concebido para utilizarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos.