Learn More
Corning™ Sustrato Synthemax™ II-SC
Código de producto. 15319397 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg (vial)
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15319397 10 mg (vial) 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15319397 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3535
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Superficie sintética de autorrecubrimiento para células madre
Material de autorrecubrimiento fácil de usar para crear una superficie sintética única que imita el entorno celular natural. La superficie soporta la adhesión y expansión de las células madre en su estado indiferenciado y la diferenciación dirigida en tipos celulares especializados. Además, ofrece una alternativa sintética y sin sustancias xenogénicas a los recubrimientos biológicos y las capas de células alimentadoras utilizadas en el cultivo de células hES e iPS.
Permite la expansión ampliable de múltiples pasajes de células madre pluripotentes en medios definidos con:
  • Tiempo de duplicación estable
  • Expresión de marcador fenotípico (Oct4, SSEA4)
  • Retención de pluripotencia
  • Retención de cariotipo normal
El sustrato Corning Synthemax II-SC tiene las siguientes características:
  • Electrodos selectivos de iones
  • Capaz de cubrir superficies de plástico y vidrio
  • Trazable por lotes
  • Esterilización mediante radiación gamma
  • Calidad probada para consistencia de lote a lote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Crea de una superficie sintética única que imita el entorno celular natural
Cantidad 10 mg (vial)
Tipo de sustrato Synthemax™ Sustrato II-SC
Incluye 1 mg/mL de solución madre de Synthemax II SC, agua estéril, 0,025 mg/mL de volumen final de Corning™ solución de trabajo de Synthemax II SC
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Cantidad de sustrato 10 mg