Learn More
Corning™ ™ Tiras de pelacables de alta corteza de poliestireno transparente, sin marco o tapa, no estériles
Tienda Corning Productos
Descripción
Corning™ Stripwell™ Las microplacas se pueden utilizar en una variedad de ensayos de laboratorio. Las tiras de fondo plano están diseñadas para separarse fácilmente y están preensambladas en un “caja de huevos” Porta tiras de estilo que permite que cada pocillo individual se vuelva a colocar en la microplaca una vez roto.
- Stripwell Las microplacas tienen formato de poliestireno de fondo plano de 96 pocillos.
- Bajo volumen y estándar Stripwell Las microplacas tienen volúmenes de pocillo de 190 μL y 360 μL, respectivamente.
- Las tiras de 1 x 8 están diseñadas para encajar solo en una dirección en soporte de tiras, lo que elimina la posibilidad de que se produzcan errores de orientación.
Información de órdenes
Empaquetados a granel. El modelo con n.º de cat. 07-200-24 tiene tiras de 1 x 8 individuales sin marco.
Certifications
El modelo con n.º de cat. 07-200-31 y -32 cuentan con una química de superficie certificada.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Placa de tiras |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Unión alta |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Unión alta |
| Mostrar más |