Descripción
Corning™ Stripwell™ Las microplacas se pueden utilizar en una variedad de ensayos de laboratorio. Las tiras de fondo plano están diseñadas para separarse fácilmente y están preensambladas en un “caja de huevos” Porta tiras de estilo que permite que cada pocillo individual se vuelva a colocar en la microplaca una vez roto.
- Stripwell Las microplacas tienen formato de poliestireno de fondo plano de 96 pocillos.
- Bajo volumen y estándar Stripwell Las microplacas tienen volúmenes de pocillo de 190 μL y 360 μL, respectivamente.
- Las tiras de 1 x 8 están diseñadas para encajar solo en una dirección en soporte de tiras, lo que elimina la posibilidad de que se produzcan errores de orientación.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Placa de tiras |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Adherencia media, estilo plancha de espuma |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |