Learn More
Corning™ Espátulas estériles, hoja/cuchara cónica
BIOPHARMA
Código de producto. 10788012 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
24,9 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10788012 24,9 cm 100 PCS
1 options
Código de producto. 10788012 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    283.04€ / paquete de 100
    Ahorro 19.96€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno no tóxico rígido para proporcionar buena resistencia química a soluciones acuosas. Las espátulas estériles Corning™ son una solución ideal para aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo sin contaminación.
  • Las espátulas Corning están diseñadas para ahorrar tiempo y proporcionar muestras sin contaminación.
  • Elimina el reciclaje y la reesterilización necesarios con espátulas reutilizables.
  • Disponible en cinco configuraciones diferentes.
  • Microespátulas disponibles en dos configuraciones.
  • Envasada individualmente.
  • Antiestáticos.
  • Estéril.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos.
Información de órdenes
Los paquetes individuales se han esterilizado mediante radiación
Compliance
Certificación de apirógenos
Cumplen los requisitos de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Forma Extremo plano cónico, extremo de cuchara
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), apirógeno, certificado en cuanto a la ausencia de ADNasa y ARNasa
Desechables
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo libre de contaminación
Longitud (imperial) 9,8 in
Incluye Hoja plana cónica en un extremo y una cuchara en el otro extremo
Material Poliestireno
Tipo de mango Cónico
Longitud (métrico) 24,9 cm