Descripción
- Las espátulas Corning están diseñadas para ahorrar tiempo y proporcionar muestras sin contaminación.
- Elimina el reciclaje y la reesterilización necesarios con espátulas reutilizables.
- Disponible en cinco configuraciones diferentes.
- Microespátulas disponibles en dos configuraciones.
- Envasada individualmente.
- Antiestáticos.
- Estéril.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenos.
Información de órdenes
Los paquetes individuales se han esterilizado mediante radiación
Compliance
Certificación de apirógenos
Cumplen los requisitos de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estériles |
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), apirógeno, certificado en cuanto a la ausencia de ADNasa y ARNasa |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de biología molecular, muestras liofilizadas y muestreo libre de contaminación |
| Longitud (imperial) | 9,75 in |
| Incluye | Hoja de punta redonda en un extremo y una cuchara redonda más grande en el otro extremo |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 24,76 cm |