Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento cuadrados de policarbonato con tapón de 45 mm
Tienda Corning Productos
Descripción
Includes
Tapones de cierre hermético de rosca GL45 sin revestimiento, de una pieza y esterilizables en autoclave de color naranja
Corning™ Las botellas de almacenamiento cuadradas de policarbonato son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20%) en el estante o en el autoclave y son ideales para mezclar, muestrear y almacenar.
Precaución: Estas botellas cuadradas de policarbonato NO deben usarse con unidades de filtro en la parte superior de la botella ni en otras aplicaciones que involucren presión de vacío, ya que podrían romperse. NO apriete los tapones inmediatamente después de la esterilización en autoclave, ya que el vacío resultante de la refrigeración puede causar la rotura.
Los resistentes frascos de policarbonato hacen que sean más resistentes a las roturas que otros frasco de plástico o vidrio
Utilice un tapón de cierre hermético, de 45 mm sin revestimiento, de una pieza, GL45, esterilizable en autoclave de color naranja.
Las graduaciones serigrafiadas de esmalte blanco son más fáciles de leer que las graduaciones moldeadas
Se esterilizan mediante radiación gamma
Zona de rotulación blanca de gran tamaño para una fácil identificación
Los frascos se pueden esterilizar en autoclave una vez a 121 °C y 15 psi. La esterilización en autoclave repetida debilita el policarbonato y no se recomienda.
Tapas reutilizables opcionales con septos de silicona (Corning Están disponibles para estas tapas los números de cat. 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) para muestreo con jeringa o introducción de reactivos.
Nota: La mayoría de las tapas roscadas GL45 diseñadas para botellas de almacenamiento de vidrio utilizan un diseño de sellado diferente y no brindarán un sello seguro si se usan en estas botellas de plástico a menos que tengan un revestimiento de goma.
Precaución: Estas botellas cuadradas de policarbonato NO deben usarse con unidades de filtro en la parte superior de la botella ni en otras aplicaciones que involucren presión de vacío, ya que podrían romperse. NO apriete los tapones inmediatamente después de la esterilización en autoclave, ya que el vacío resultante de la refrigeración puede causar la rotura.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Material | Policarbonato |
| N.º por caja | 24/caja |
| N.° por paquete | 12/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Naranja |
| Graduaciones | De 50 a 150 ml |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | GL45 |
| Mostrar más |