Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento cuadrados de policarbonato con tapón de 45 mm
BIOPHARMA
Código de producto. 10160213 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
24 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10160213 250 ml 24 PCS
10692434 150 ml 24 PCS
10756323 500 ml 24 PCS
10170213 1 L 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10160213 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.02€
    99.04€ / paquete de 24
    Ahorro 10.98€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de cierre hermético de rosca GL45 sin revestimiento, de una pieza y esterilizables en autoclave de color naranja
La forma cuadrada que ahorra espacio requiere menos espacio (entre un 13 y un 20 %) en el estante o en el autoclave. Corning™ Las botellas de almacenamiento cuadradas de policarbonato son ideales para mezclar, muestrear y almacenar.
Corning™ Las botellas de almacenamiento cuadradas de policarbonato son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20%) en el estante o en el autoclave y son ideales para mezclar, muestrear y almacenar.
Precaución: Estas botellas cuadradas de policarbonato NO deben usarse con unidades de filtro en la parte superior de la botella ni en otras aplicaciones que involucren presión de vacío, ya que podrían romperse. NO apriete los tapones inmediatamente después de la esterilización en autoclave, ya que el vacío resultante de la refrigeración puede causar la rotura.
  • Los resistentes frascos de policarbonato hacen que sean más resistentes a las roturas que otros frasco de plástico o vidrio
  • Utilice un tapón de cierre hermético, de 45 mm sin revestimiento, de una pieza, GL45, esterilizable en autoclave de color naranja.
  • Las graduaciones serigrafiadas de esmalte blanco son más fáciles de leer que las graduaciones moldeadas
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
  • Zona de rotulación blanca de gran tamaño para una fácil identificación
  • Los frascos se pueden esterilizar en autoclave una vez a 121 °C y 15 psi. La esterilización en autoclave repetida debilita el policarbonato y no se recomienda.
  • Tapas reutilizables opcionales con septos de silicona (Corning Están disponibles para estas tapas los números de cat. 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) para muestreo con jeringa o introducción de reactivos.
  • Nota: La mayoría de las tapas roscadas GL45 diseñadas para botellas de almacenamiento de vidrio utilizan un diseño de sellado diferente y no brindarán un sello seguro si se usan en estas botellas de plástico a menos que tengan un revestimiento de goma.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad 250 ml
    Capacidad (métrico) 250 ml
    Material Policarbonato
    N.º por caja 24/caja
    N.° por paquete 12/Paq.
    Esterilidad Estéril
    Color del tapón Naranja
    Graduaciones De 50 a 150 ml
    Material del cierre Polipropileno
    Tamaño del tapón GL45
    Tipo de tapón Tapón de rosca
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Capacidad (imperial) 7,5 oz
    Forma Cuadrado