Learn More
Corning™ Recipientes para muestras de plástico desechables Snap-Seal
Código de producto. 10268673 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 mL
45 mL
120 mL
240 mL
300 mL
Diámetro (métrico):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Altura (métrico):
52 mm
75 mm
84 mm
91 mm
94 mm
112 mm
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10268673 45 mL 30 mm 84 mm 400 PCS
10176143 13 mL 16 mm 94 mm paquete de 500
11855400 120 mL 45 mm 91 mm paquete de 200
10369783 120 mL 68 mm 52 mm paquete de 200
10618774 240 mL 80 mm 75 mm paquete de 100
10763394 300 mL 63 mm 112 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10268673 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 17302C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    159.62€ / paquete de 400
    Ahorro 11.38€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para una amplia variedad de aplicaciones y proporciona una junta estanca fiable cuando se ha cerrado correctamente
Estos recipientes, diseñados para una amplia variedad de aplicaciones, proporcionan una junta estanca fiable cuando se han cerrado correctamente El dispositivo Snap-Seal mantiene el tapón cerrado y seguro. El tapón con bisagras especialmente diseñado se inmoviliza durante su uso, lo que permite reducir la posibilidad de contaminación de la muestra. Los recipientes están fabricados a partir de polipropileno reciclable en un estilo translúcido para un uso normal. Los recipientes cuentan con graduaciones tanto en mililitros como en onzas y la tapa presenta una superficie rugosa para el marcado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Capacidad (imperial) 1,5 oz
Capacidad (métrico) 45 mL
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón a presión con bisagras
Color Translúcido
Diámetro (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 84 mm
N.º por caja 400/caja
N.° por paquete 400/Paq.