Descripción
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
- Volumen total de pocillo de 10 μl para microplacas de pocillos redondos y de 12,8 μl para microplacas de fondo plano
- Volumen de trabajo recomendado de hasta 8 μl.
- El fondo de pocillo redondo reduce la captura de aire y mejora los coeficientes de variación y el factor Z
- Fondo de pocillo elevado para una mayor sensibilidad
- Depósito de desbordamiento en los cuatro lados para reducir la contaminación de los instrumentos
- Las tapas están disponibles por separado La tapa Corning (Núm. de catálogo 3098) es compatible con estas microplacas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensadores automatizados, incluido PerkinElmer FlexDrop™ |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 1536 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 8 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |