Learn More
Corning™ Filtros de jeringas de SFCA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10429331 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
Prefiltro:
No
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Prefiltro unitSize
10429331 0,2 μm 50 PCS
10216441 0,2 μm No 50 PCS
10002471 0,45 μm No 50 PCS
10735912 0,8 μm No paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10429331 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431218
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alta resistencia al estallido para garantizar el rendimiento
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y HPLC. Carcasa de acrílico.
  • Existen diferentes membranas disponibles para satisfacer sus necesidades: Polietersulfona (PES) – bajo nivel de unión de proteínas y alta velocidad de caudal; acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) – menor unión de proteínas; politetrafluoretileno (PTFE) – resistencia química; celulosa regenerada (RC) – la mejor opción para la compatibilidad con DMSO; nailon (NY) – hidrofílico, sin surfactantes y con menor volumen de sustancias extraíbles.
  • Integridad probada al 100 %, apirógeno y no citotóxico, fabricado de acuerdo con las normas ISO 9001.
Información de órdenes
El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada filtro de jeringa. Los filtros estériles están envasados individualmente en blísteres en cajas de 50, los no estériles se envasan en cajas de 50.
Compliance
Fabricados conforme a las normas ISO 9002 y GMP, con integridad probada al 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) Acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA)
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para el cultivo de tejidos y HPLC
Volumen de retención (después de la purga de aire) 100 μl
Material de la carcasa Copolímero acrílico
Prefiltro
Tasa de presión 87psi
Material de la punta Acrílico
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) De 0,5 a 100 ml
Diámetro (métrico) 28 mm