Learn More
Corning™ Alfombrilla de sellado para placas de polipropileno de 96 pocillos
Tienda Corning ProductosDescripción
- Fabricado de EVA (acetato de vinilo etilo) y el polímero es compatible con DMSO
- Sin RNasa ni DNasa
- Se pueden colocar manualmente o con un aplicador de alfombrillas de almacenamiento
- No estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Material | EVA, polímero |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Tipo de producto | Alfombrilla de sellado |
| Forma del pocillo | Cuadrado |
| Plate Compatibility | Placa de polipropileno de 96 pocillos |