Learn More
Corning™ Tapones de rosca GPI fenólicos para tubos de cultivo desechables
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-192812 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13-415
15-415
18-415
Altura (métrico):
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Altura (métrico) unitSize
10426843 13-415 13,5 mm paquete de 1000
11359263 13-415 13,5 mm paquete de 1000
10602624 18-415 17,5 mm paquete de 1000
11952348 18-415 17,5 mm paquete de 250
10150403 15-415 16 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10426843 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9999913
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con revestimiento de caucho blanco
Fabricados con un compuesto fenólico. Estos taopones tienen un revestimiento de caucho blanco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 13-415
Material de revestimiento Caucho
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Fenólico
Color Negro
Altura (métrico) 13,5 mm
N.° por paquete 1000/Paq.
N.º por caja 1000/caja
Para utilizar con (equipo) Tubos para cultivo