Descripción
Fabricados con un compuesto fenólico. Estos taopones tienen un revestimiento de caucho blanco.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 13-415 |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Fenólico |
| Color | Negro |
| Altura (métrico) | 13,5 mm |
| N.° por paquete | 1000/Paq. |
| N.º por caja | 1000/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos para cultivo |