Learn More
Corning™ Frascos de lavado de boca estrecha de plástico de baja densidad reutilizables con tapón de rosca de PP
Tienda Corning ProductosDescription
Estos frascos están fabricados con polietileno de baja densidad y están disponibles con boca estrecha o ancha. El tapón y el tubo de dispensación están fabricados con PP para optimizar el flujo de retorno de la solución. El diseño permite una mínima turbulencia del líquido en el frasco.
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 12/caja |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma | Cilíndrico |
| Altura (métrico) | 13,5 cm |
| Diámetro (métrico) | 5,8 cm |