Learn More
Corning™ Frascos de lavado de boca estrecha de plástico de baja densidad reutilizables con tapón de rosca de PP
Tienda Corning ProductosDescripción
Estos frascos están fabricados con polietileno de baja densidad y están disponibles con boca estrecha o ancha. El tapón y el tubo de dispensación están fabricados con PP para optimizar el flujo de retorno de la solución. El diseño permite una mínima turbulencia del líquido en el frasco.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 12/caja |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma | Cilíndrico |
| Altura (métrico) | 18 cm |
| Diámetro (métrico) | 7,4 cm |