Learn More
Corning™ Frascos de plástico reutilizables para reactivos con tapón de rosca de PP GL-45
Tienda Corning ProductosDescripción
Estos frascos están fabricados en polipropileno translúcido. Son de boca ancha y se suministran con tapones de rosca de PP.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Translúcido |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 10/caja |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma | Cilíndrico |
| Altura (métrico) | 17,2 cm |
| Diámetro (métrico) | 8,7 cm |