Learn More
Corning™ Erlenmeyer de plástico reutilizables con graduaciones en rojo
Código de producto. 17233554 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 l
Graduaciones:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
17233554 500 mL 100 mL paquete de 6
17223554 50 mL 10 mL paquete de 6
17293544 100 mL 20 mL paquete de 6
17213554 250 mL 50 mL paquete de 6
17203554 1 l 200 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17233554 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4990P500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polimetilpenteno translúcido; con tapón de rosca de polipropileno
Los matraces de polimetilpenteno translúcido se fabrican con graduaciones rojas como referencia. Los matraces tienen cuello de rosca y se suministran con tapón de PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Polipropileno
Graduaciones 100 mL
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de tapón Tapón de rosca