Learn More
Corning™ Erlenmeyer de plástico reutilizables con graduaciones en azul
Código de producto. 17263544 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Graduaciones:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
17263544 250 mL 50 mL paquete de 6
17253544 100 mL 20 mL paquete de 6
17283544 500 mL 100 mL paquete de 6
17273544 50 mL 10 mL paquete de 6
15767477 1 L 200 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17263544 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4985P250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.95€
    56.02€ / paquete de 6
    Ahorro 3.93€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno translúcido; con tapón de rosca de polipropileno.
Los matraces de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones azules como referencia. Los matraces tienen cuello de rosca y se suministran con tapón de PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polipropileno
Graduaciones 50 mL
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de tapón Tapón de rosca