Learn More
Corning™ Pyroceram™ Placa calefactora, °de 5 C °a 550 C, vitrocerámica
Código de producto. 10166137 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
10166137 Cerámica de vidrio 1 PCS
1 options
Código de producto. 10166137 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6796600D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    638.67€ / paquete de 1
    Ahorro 46.33€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Forma: Cuadrada, Tamaño: 10 x 10 in, Tipo de enchufe: Estilo Reino Unido/UE
Corning Las placas calefactoras digitales, agitadores y placas agitadoras están fabricadas con la misma durabilidad y calidad Corning ha estado poniendo en Pyroceram™ Productos de primera calidad desde 1964. Todos los modelos incluyen un Pyroceram parte superior y una garantía de dos años.
  • La placa calefactora con doble pantalla muestra tanto la temperatura como la velocidad de agitación en pantallas digitales separadas para garantizar la precisión. Precisión dentro de ± °2 C y velocidades de agitación a ±5% de la configuración de velocidad que elija
  • La pantalla digital indica cuando se alcanzan la temperatura y las velocidades de agitación establecidas
  • Indicadores de seguridad – El botón de encendido y los indicadores de superficie caliente advierten si la unidad está enchufada o está demasiado caliente para tocarla.
  • El panel delantero en ángulo y los mandos de gran tamaño minimizan los daños causados por derrames
  • Tamaño de la placa superior del PC-400D/410D/420D: 5 x 7 in (12,7 x 17,8 centímetros)
  • Tamaño de la placa superior PC-600D/610D/620D: 10 x 10 in (25,4 x 25,4 cm)
Certifications
Marca CE y aprobación UL/cUL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica de vidrio
máx. (imperial) de - 41 °F a 1022 °F
Tipo de controlador Digital
Tamaño 10 x 10 in
Temperatura (métrico) De 5 °C a 550 °C
Altura (imperial) 15,4 in
Longitud (imperial) 4,6 in
Peso (imperial) 9,92 lb
Anchura (imperial) 7,7 in
Altura (métrico) 39,1 cm
Longitud (métrico) 11,75 cm
Peso (métrico) 4,5 kg
Anchura (métrico) 19,7 cm
Vataje 1043 W
Amperaje 4,5 A
Frecuencia 50 Hz
Incluye Enchufe BS 1363A o CEE7-7
Modelo PC-600D
tipo de tapón UE, Reino Unido
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente