Learn More
Corning™ Placas multipocillo con fondo plano de aminas PureCoat™
Descripción
Las superficies Corning PureCoat de amina (con carga positiva) y carboxilo (con carga negativa) proporcionan una mejor fijación celular, una proliferación celular más rápida y una recuperación mejorada después de la descongelación sobre las superficies TC estándar. Estas superficies funcionan con una amplia gama de tipos de células primarias, transfectadas, transformadas y exigentes, y han demostrado su utilidad en condiciones con reducción de suero o sin suero.
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 2 x 3 |
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Amina |
| Tipo | Placa de cultivo celular de múltiples pocillos |
| Número de pocillos | 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células primarias, transfectadas, transformadas y líneas celulares fastidiosas, cultivo en condiciones estándar, libres de suero o reducidas en suero, recuperación por congelación-descongelación de células primarias criopreservadas y líneas cel |
| N.º por caja | 5/Cajas de cartón |
| Mostrar más |