Descripción
Para aplicaciones de cultivo de tejidos y HPLC. Carcasa de polipropileno.
- Diámetros: Los diámetros de 25 y 50 mm gestionan volúmenes entre 0,5 y 100 ml
- El filtro de jeringa de PTFE de 50 mm de diámetro es ideal para proteger bombas y líneas de vacío
- Resina de PTFE (PTFE): Para trabajar con gases o disolventes orgánicos agresivos
- Filtro de 0,2μ m para eliminación de partículas muy finas y tamaño de poro de 0,45μ m para la mayoría de las aplicaciones de clarificación
- Certificados como apirógenos y no citotóxicos
- Fabricados de acuerdo con las normas ISO 9002 y GMP
- El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada filtro de jeringa
Las membranas de PTFE cuentan con certificación de que no causan picos extraños en la región UV en aplicaciones de HPLC.
Información de órdenes
El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada filtro de jeringa.Los filtros estériles están envasados individualmente en blísteres en cajas de 50, los no estériles se envasan en cajas de 50.El filtro de jeringa de PTFE de 50 mm se suministra en cajas de 12.
Compliance
Fabricados conforme a las normas ISO 9002 y GMP, con integridad probada al 100 %.Los filtros con certificación para HPLC (PTFE) se someten a pruebas exhaustivas para garantizar que no hay picos extraños en la gama UV.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el cultivo de tejidos y HPLC |
| Volumen de retención (después de la purga de aire) | 100 μl |
| Material de la punta | Polipropileno |
| Tipo | Filtro de jeringa |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 100 ml |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |