Learn More
Corning™ Microbarras de agitación magnéticas con revestimiento de PTFE
Código de producto. 10183943 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Diámetro (métrico):
9,5 mm
19 mm
Longitud (imperial):
1 in
2 in
3 in
Diámetro (imperial):
0,37 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Diámetro (imperial) unitSize
10183943 50,8 mm 9,5 mm 2 in 0,37 in cada uno
10628653 25,4 mm 9,5 mm 1 in 0,37 in cada uno
10626953 76,2 mm 19 mm 3 in 0,75 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10183943 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 400430
Para su uso en agitadores con placa calefactora Corning
Las barras agitadoras magnéticas Corning están recubiertas de politetrafluoretileno (PTFE) para aumentar la ­resistencia química. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,37 in
Para utilizar con (equipo) Todos los agitadores y placas calefactoras de las series PC-600
Longitud (imperial) 2 in
Diámetro (métrico) 9,5 mm
Longitud (métrico) 50,8 mm
Material Imán
Cantidad 1