Learn More
Corning™ Accesorios de manipulación de medios reutilizables
Código de producto. 10778374 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
0,31 cm
0,63 cm
0,63 cm (0,31 pulgadas)
1,27 cm
Descripción:
1 tubo; estilo tubo: Recto
2 tubos; estilo de tubo: recto
Para utilizar con (equipo):
Matraz vertical con brazo lateral de 36 l
Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
10778374 1,27 cm 1 tubo; estilo tubo: Recto Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l cada uno
10403382 0,31 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 36 l cada uno
10717994 0,31 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l cada uno
10265982 0,63 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l cada uno
10367762 0,63 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 36 l cada uno
10768374 0,63 cm (0,31 pulgadas) 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 36 l cada uno
10275982 0,63 cm (0,31 pulgadas) 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l cada uno
10541673 1,27 cm 1 tubo; estilo tubo: Recto Matraz vertical con brazo lateral de 36 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10778374 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4519124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    569.88€ / paquete de 1
    Ahorro 40.12€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Introduzca medios de forma aséptica en matraces de agitación de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular
  • Se utiliza para introducir medios asépticamente en matraces de agitación giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales.
  • Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
  • Los filtros de gas son de PTFE, porosidad de 0,2 μm.
  • Los tubos de acero inoxidable 316 se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
  • Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción 1 tubo; estilo tubo: Recto
Diámetro exterior (imperial) (1/2 pulg.)
Diámetro del tubo (métrico) 1,27 cm
Para utilizar con (equipo) Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l
Incluye Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno de 45 mm, tubos de acero inoxidable, tuercas de Noryl, empalmes integrados
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Ajuste de manipulación de medios
Tamaño de rosca GL 45
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 45 mm (aprox.)