Learn More
Corning™ Accesorios de manipulación de medios reutilizables
Código de producto. 10403382 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
0,31 cm
0,63 cm
0,63 cm (0,31 pulgadas)
1,27 cm
Descripción:
1 tubo; estilo tubo: Recto
2 tubos; estilo de tubo: recto
Para utilizar con (equipo):
Matraz vertical con brazo lateral de 36 l
Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
10403382 0,31 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 36 l cada uno
10717994 0,31 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l cada uno
10265982 0,63 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l cada uno
10367762 0,63 cm 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 36 l cada uno
10768374 0,63 cm (0,31 pulgadas) 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 36 l cada uno
10275982 0,63 cm (0,31 pulgadas) 2 tubos; estilo de tubo: recto Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l cada uno
10541673 1,27 cm 1 tubo; estilo tubo: Recto Matraz vertical con brazo lateral de 36 l cada uno
10778374 1,27 cm 1 tubo; estilo tubo: Recto Matraz vertical con brazo lateral de 8 o 15 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10403382 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4519114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    683.88€ / paquete de 1
    Ahorro 51.12€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Introduzca medios de forma aséptica en matraces de agitación de mayor tamaño con brazos laterales verticales durante el cultivo celular
  • Se utiliza para introducir medios asépticamente en matraces de agitación giratorios de mayor tamaño con brazos laterales verticales.
  • Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
  • Los filtros de gas son de PTFE, porosidad de 0,2 μm.
  • Los tubos de acero inoxidable 316 se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
  • Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción 2 tubos; estilo de tubo: recto
Diámetro exterior (imperial) (1/8 pulg.)
Diámetro del tubo (métrico) 0,31 cm
Para utilizar con (equipo) Matraz vertical con brazo lateral de 36 l
Incluye Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno de 45 mm, tubos de acero inoxidable, tuercas de Noryl, empalmes integrados
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Ajuste de manipulación de medios
Tamaño de rosca GL 45
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Tamaño del tapón 45 mm (aprox.)