Learn More
Corning™ Accesorios reutilizables para manipulación de gases/medios para matraces de brazo lateral angulados de 6 l
Código de producto. 10042212 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraces de vías laterales angulados de 6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10042212 Matraces de vías laterales angulados de 6 l cada uno
1 options
Código de producto. 10042212 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4519164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    548.34€ / paquete de 1
    Ahorro 41.66€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Incluye inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno
  • Se utiliza para transferir medios asépticamente, proteger el medio de cultivo celular directamente o añadir gases al espacio de cabeza por encima del medio de cultivo celular
  • Los accesorios se componen de un PET Inserto con junta tórica de fluorocarbono y tapa de sellado de polipropileno.
  • Uno o dos tubos de acero inoxidable 316 se extienden hasta el fondo del matraz; el otro es de 6 longitudes más cortas.
  • Ambos tubos se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de óxido de polifenileno modificado con empalmes integrados.
  • Los accesorios son totalmente esterilizables en autoclave
Piezas de repuesto para accesorios de brazo lateral, consulte el n.º de ref. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estilo del tubo: angular
Diámetro exterior (imperial) (1/4 pulg.)
Diámetro del tubo (métrico) 1,9 cm
Para utilizar con (equipo) Matraces de vías laterales angulados de 6 l
Incluye Inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Ajuste de manipulación de medios/gases