Learn More
Corning™ Conectores para inserción de sonda ProCulture de 12 mm para matraz de brazo lateral vertical
Tienda Corning ProductosDescripción
- Se utiliza para asegurar sensores de pH, O2 o temperatura en matraces giratorios grandes con brazos laterales verticales
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Los 316 sensores se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Descripción | 1,2 cm |
| Diámetro del cierre (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para matraces de vías laterales |
| Incluye | Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno, tuercas de Noryl |
| N.º por caja | 1/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Tipo de producto | Ajuste de inserción de sonda de pH |
| Tamaño de rosca | GL 45 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?